Fortfahren mit
SML2385
Andrastin A
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
(3β,5β,8α,9β,10α,13α)-3β-(acetyloxy)-4,4,8,12,16-pentamethyl-15,17,19-trioxoandrost-11-ene-14-carboxylic acid methyl ester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 182,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C28H38O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
486.60
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
NACRES:
NA.21
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
€ 182,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
storage temp.
−20°C
SMILES string
O(C1C(C2[C@@]([C@@H]3C(C4([C@](C(=C3)C)(C(=O)C(C4=O)C)C)C(=O)OC)(CC2)C)(CC1)C=O)(C)C)C(=O)C
InChI
1S/C28H38O7/c1-15-13-19-25(6,28(23(33)34-8)22(32)16(2)21(31)26(15,28)7)11-9-18-24(4,5)20(35-17(3)30)10-12-27(18,19)14-29/h13-14,16,18-20H,9-12H2,1-8H3/t16?,18?,19-,20?,25?,26+,27+,28?/m0/s1
InChI key
GRBXNADBNJGZRK-BCMOVVIDSA-N
Biochem/physiol Actions
Andrastin A is a meroterpenoid protein farnesyltransferase inhibitor with anticancer activity. It has been shown to inhibit the farnesyltransferase activity of the oncogenic Ras proteins and inhibit the efflux of anticancer drugs from multidrug-resistant cancer cells.
Farnesyltransferase inhibitor with anticancer activity; mycotoxin
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1313210320141012780
Hydrastin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1313210
Hydrastin
Endrin PESTANAL®, analytical standard
Supelco
32014
Endrin
description
≥95% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
PESTANAL®, analytical standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
form
powder
form
-
form
-
form
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)