Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 58,50 |
50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 118,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Ticagrelor, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -55 to -65°, c = 0.2 in methanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
FC1=C(F)C=C([C@]2([H])C[C@@]2([H])NC3=NC(SCCC)=NC4=C3N=NN4[C@]5([H])C[C@H](OCCO)[C@@H](O)[C@H]5O)C=C1
InChI
1S/C23H28F2N6O4S/c1-2-7-36-23-27-21(26-15-9-12(15)11-3-4-13(24)14(25)8-11)18-22(28-23)31(30-29-18)16-10-17(35-6-5-32)20(34)19(16)33/h3-4,8,12,15-17,19-20,32-34H,2,5-7,9-10H2,1H3,(H,26,27,28)/t12-,15+,16+,17-,19-,20+/m0/s1
InChI key
OEKWJQXRCDYSHL-FNOIDJSQSA-N
Gene Information
human ... P2RY12(64805)
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| form powder | form - | form powder | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color - | color - | color - |
| optical activity [α]/D -55 to -65°, c = 0.2 in methanol | optical activity - | optical activity - | optical activity - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ticagrelor
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?