Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H15BrN6O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
435.28
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Brc1c(nc(nc1Oc3c(cc(cc3C)C#N)C)Nc2ccc(cc2)C#N)N
InChI
1S/C20H15BrN6O/c1-11-7-14(10-23)8-12(2)17(11)28-19-16(21)18(24)26-20(27-19)25-15-5-3-13(9-22)4-6-15/h3-8H,1-2H3,(H3,24,25,26,27)
InChI key
PYGWGZALEOIKDF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Etravirine is a second-generation Nonnucleoside reverse transcriptase inhibitor (NNRTI) anti-retroviral. It is active against HIV with mutations that confer resistance to the two most commonly prescribed first-generation NNRTIs, mutation K103N for efavirenz and Y181C for nevirapine.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Etravirine
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?