Fortfahren mit
SML2653
Sorafenib
≥98% (HPLC), powder, kinase inhibitor
Synonym(e):
4-[4-[[[[4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenyl]amino]carbonyl]amino]phenoxy]-N-methyl-2-pyridincarboxamid, BAY 43-9006, BAY43-9006, N-[4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenyl]-N′-[4-[2-(N-methylcarbamoyl)-4-pyridyloxy]phenyl]-Harnstoff
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 44,90
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 182,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H16ClF3N4O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
464.82
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 44,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Sorafenib, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1c(ccc(c1)NC(=O)Nc2ccc(cc2)Oc3cc(ncc3)C(=O)NC)Cl
InChI
1S/C21H16ClF3N4O3/c1-26-19(30)18-11-15(8-9-27-18)32-14-5-2-12(3-6-14)28-20(31)29-13-4-7-17(22)16(10-13)21(23,24)25/h2-11H,1H3,(H,26,30)(H2,28,29,31)
InChI key
MLDQJTXFUGDVEO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Sorafenib (BAY 43-9006) ist ein oral aktiver Kinaseinhibitor mit Breitspektrum-Antikrebswirkung in vitro und in vivo. Er richtet sich gegen b-Raf, c-Raf (Raf-1) sowie mehrere an der Neovaskularisation und Tumorprogression beteiligten Rezeptor-Tyrosinkinasen, u. a. vaskuläre Endothelwachstumsfaktor-Rezeptoren 2/3 (VEGFR-2/Flk-1/KDR, VEGFR-3), Platelet-Derived-Growth-Factor-beta (PDGFR-β), Flt-3, c-KIT, FGFR-1 (Flt-2) und RET.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Y0002098SML2633Y0002224
Sorafenib European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0002098
Sorafenib
description
≥98% (HPLC)
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
≥98% (HPLC)
description
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
-
form
powder
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
white to very dark brown
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sorafenib
Piktogramme
Health hazardEnvironment
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)