Fortfahren mit
SML2909
Nolatrexed dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-Amino-6-methyl-5-(4-pyridinylthio)-4(1H)-quinazolinone dihydrochloride, AG 337
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 78,60
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 256,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H12N4OS · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
357.26
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 78,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=NC(C2=C(N1)C=CC(C)=C2SC3=CC=NC=C3)=O
InChI
1S/C14H12N4OS.2ClH/c1-8-2-3-10-11(13(19)18-14(15)17-10)12(8)20-9-4-6-16-7-5-9;;/h2-7H,1H3,(H3,15,17,18,19);2*1H
InChI key
PJKVJJYMWOCLIJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Nolatrexed dihydrochloride is a water-soluble lipophilic quinazoline folate analog that exhibits potent antineoplastic activity. Nolatrexed is a potent thymidylate synthase inhibitor that inhibits thymine synthesis followed by inhibition of DNA replication.
potent thymidylate synthase inhibitor
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1500659PHR15961A00610
description
≥98% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Muta. 2 - Repr. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)