Fortfahren mit
SML2962
MM07 trifluoroacetate
≥94.5% (HPLC)
Synonym(e):
Cys-Arg-Pro-Arg-Leu-Cys-His-Lys-Gly-Pro-Met-Pro-Phe disulfide bridge 1-6 trifluoroacetate, L-cysteinyl-L-arginyl-L-prolyl-L-arginyl-L-leucyl-L-cysteinyl-L-histidyl-L-lysyl-glycyl-L-prolyl-L-methionyl-L-prolyl-L-phenylalanine (1->6)-disulfide trifluoroacetate, cyclo[1-6]CRPRLCHKGPMPF trifluoroacetate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 108,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C67H106N22O14S3
Molekulargewicht:
1539.89
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥94.5% (HPLC)
Form:
lyophilized powder
€ 108,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥94.5% (HPLC)
form
lyophilized powder
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
G protein biased apelin receptor agonist
MM07 is a G protein biased apelin receptor agonist that causes rapid and significant peripheral arterial dilatation in human hand vein. MM07 is more stable than the endogenous apelin.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML3276TA9H97BAF0F8TA9H98DB1EEE
description
≥94.5% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
-
description
-
form
lyophilized powder
form
powder
form
-
form
-
assay
≥94.5% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
color
white to off-white
color
white to off-white
color
-
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)