Fortfahren mit
SML3299
S-Ketorolac
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(-)-Ketorolac, (1S)-5-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylic acid, (S)-Ketorolac
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 86,60
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 349,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H13NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
255.27
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 86,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -165 to -185°, c = 0.5 in methanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[n]21c(ccc2C(=O)c3ccccc3)[C@H](CC1)C(=O)O
InChI
1S/C15H13NO3/c17-14(10-4-2-1-3-5-10)13-7-6-12-11(15(18)19)8-9-16(12)13/h1-7,11H,8-9H2,(H,18,19)/t11-/m0/s1
InChI key
OZWKMVRBQXNZKK-NSHDSACASA-N
Biochem/physiol Actions
S-Ketorolac is an active enantiomer of nonsteroidal anti-inflammatory drug Ketorolac. S-Ketorolac is a selective and potent cyclooxygenase 1/2 (COX-1/2) inhibitor which exhibits anti-inflammatory activities. It is significantly more potent than non-selective COX inhibitors indomethacin or diclofenac.
selective and potent COX-1/2 inhibitor
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1654K1136Y0000626
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
≥99%, crystalline
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
form
powder
form
powder
form
crystalline
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥99%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
solubility
H2O: soluble 15 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow (stable at least one month at −20 °C.)
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
-
color
-
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)