Fortfahren mit
SML3353
GSK943
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(2R,3R)-N5-((1R,5S,6r)-3-oxabicyclo[3.1.0]hexan-6-yl)-2-(fluoromethyl)-N7-methyl-3-phenyl-2,3-dihydrobenzofuran-5,7-dicarboxamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H23FN2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
410.44
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CNC(C1=C2C([C@](C3=CC=CC=C3)([H])[C@@H](O2)CF)=CC(C(N[C@@H]4[C@]5([H])[C@@]4([H])COC5)=O)=C1)=O
InChI key
WZQLVEPIBAOOGF-PXTPFGJHSA-N
Biochem/physiol Actions
Inactive (2R,3R) stereoisomer of and the recommended negative control for the potent and selective pan-second bromodomain (BD2) inhibitor GSK973.
GSK943 corresponds to the inactive (2R,3R) stereoisomer of and the recommended negative control for the potent and selective pan-second bromodomain (BD2) inhibitor GSK973.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML3352SML1824SML0766
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
, white to beige to brown
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)