Fortfahren mit
SML3434
Erucin
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(4-Isothiocyanatobutyl)(methyl)sulfane; 4-(Methylthio)butyl isothiocyanate, 1-Isothiocyanato-4-(methylthio)butane, ERU, MTBITC
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H11NS2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
161.29
UNSPSC Code:
41121801
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
oil
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
oil
color
colorless to yellow
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
CSCCCCN=C=S
InChI
1S/C6H11NS2/c1-9-5-3-2-4-7-6-8/h2-5H2,1H3
InChI key
IHQDGXUYTSZGOG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Erucin (MTBITC) is an orally available, hydrogen sulfide (H2S)-releasing isothiocyanate (ITC) derived from glucoerucin found in the Brassicaceae family of plants (rocket salads), including arugula (Eruca sativa Mill.). Erucin is also formed in vivo through the reduction of sulforaphane, an ITC found in broccoli. Erucin displays neuroprotective, antioxidant, and anticancer efficacy in vitro and in vivo by inducing intracellular reactive oxygen species (ROS) production and Nrf2 activaiton.
Orally available, hydrogen sulfide (H2S)-releasing isothiocyanate (ITC) with neuroprotective, antioxidant, and anticancer efficacy via ROS induction and Nrf2 activation.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
E3385180005945629
USP
USP
1800059
Erucic Acid
description
≥98% (HPLC)
description
≥99% (capillary GC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
analytical standard
form
oil
form
powder
form
powder
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (capillary GC)
assay
-
assay
≥99.0% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
colorless to yellow
color
-
color
-
color
-
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)