Direkt zum Inhalt
Merck

SML3444

PFI-653N

≥98% (HPLC)

Synonym(e):

[4-Methyl-2-[(2-pyrazinylmethyl)amino]-5-pyrimidinyl]-8-oxa-2-azaspiro[4.5]dec-2-ylmethanone

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Empirische Formel (Hill-System):
C19H24N6O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
368.43
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Quality Segment

assay

≥98% (HPLC)

form

powder

color

, White to very dark gray

solubility

DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)

storage temp.

2-8°C

Biochem/physiol Actions

PFI-653N is a negative control for a PFI-653 a cell permeable, potent, and selective inhibitor of Vanin-1 (Vascular non-inflammatory molecule-1) enzyme.


Lagerklasse

11 - Combustible Solids

WGK

WGK 3

Flammpunkt (°F)

Not applicable

Flammpunkt (°C)

Not applicable



Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen