Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H20ClN3O6S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
537.97
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=NC=C(C(OC)=C1)C#CC2=CC(Cl)=CC=C2NS(=O)(C3=CC=C(C4=CC=CN=C43)OCC)=O)O
InChI key
FNBUZGRPJLEIMO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Cell penetrant highly potent and selective inhibitor of monocarboxylate transporter 4 (MCT4)
MSC-4381 is a cell penetrant highly potent and selective inhibitor of monocarboxylate transporter 4 (MCT4). MSC-4381 potently inhibit lactate efflux and intracellular lactate accumulation in MCT4-expressing cell lines.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description Chemicon®, from rabbit |
| form powder | form powder | form powder | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - |
| color white to beige | color white to beige | color white to light brown | color - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?