Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H27N5O · xHCl
Molekulargewicht:
401.50 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.28
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(CNCC1=CC2=C(N1)C=CC=C2)N[C@@H]3CC[C@@H](CC3)C4=NC5=C(N4)C=CC=C5
InChI key
HLHNFJNSQZZUNW-MAEOIBBWSA-N
Biochem/physiol Actions
PFI-7 is a high affinity E3 ligase GID4 probe (KD = 0.08 μM by SPR) that competes against cellular degrons for full-length GID4 binding with high potency (EC50 = 0.6 μM by cell-based NanoBRET).
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description - | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form - | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: 2 mg/mL, clear | solubility H2O: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?