Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H28N4O · xHCl
Molekulargewicht:
376.49 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160702
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(CN[C@H](C)C1=CC=CC=C1)N[C@@H]2CC[C@@H](CC2)C3=NC4=C(N3)C=CC=C4
InChI key
ZQSHOYHCUAIUKX-QRQLOZEOSA-N
Biochem/physiol Actions
PFI-7N is an inactive analog of and negative control for the high affinity E3 ligase GID4 probe PFI-7 (KD = 5 μM/PFI-7N vs. 0.08 μM/PFI-7 by SPR).
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| form powder | form powder | form powder | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility H2O: 2 mg/mL, clear | solubility H2O: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?