Fortfahren mit
SML3550
PAIR1
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(S)-2,2,2-trifluoro-N-(4-((3-(2-(piperidin-3-ylamino)pyrimidin-4-yl)pyridin-2-yl)oxy)naphthalen-1-yl)ethane-1-sulfonamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H25F3N6O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
558.58
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=S(NC(C=C1)=C2C(C=CC=C2)=C1OC3=NC=CC=C3C4=CC=NC(N[C@@H]5CNCCC5)=N4)(CC(F)(F)F)=O
InChI
1S/C26H25F3N6O3S/c27-26(28,29)16-39(36,37)35-22-9-10-23(19-7-2-1-6-18(19)22)38-24-20(8-4-13-31-24)21-11-14-32-25(34-21)33-17-5-3-12-30-15-17/h1-2,4,6-11,13-14,17,30,35H,3,5,12,15-16H2,(H,32,33,34)/t17-/m0/s1
InChI key
LVBYPSVRFGNRPW-KRWDZBQOSA-N
Biochem/physiol Actions
Cell penetrant, potent and selective ATP-competitive partial antagonist of the IRE1α RNase activity, while affording quantitative kinase activity inhibition
PAIR1 is a cell penetrant, potent and selective ATP-competitive partial antagonist of the IRE1α (endoplasmic reticulum to nucleus signaling 1) RNase activity, while affording quantitative kinase activity inhibition. PAIR1 partially antagonize the IRE1α RNase at full occupancy of the kinase. In β-cells PAIR1 allows adaptive splicing of Xbp1 mRNA while suppressing destructive ER mRNA endonucleolytic decay and apoptosis.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML3549769096294977
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
synthetic, Messer® CANgas, 99.999%
description
dry
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
99.999%
assay
-
form
powder
form
powder
form
gas
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
-
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)