Fortfahren mit
SML3579
Pyrimethamine
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2,4-Diamino-5-(4-chlorophenyl)-6-ethylpyrimidine, 5-(4-Chlorophenyl)-6-ethyl-2,4-pyrimidinediamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H13ClN4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
248.71
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.21
MDL number:
eCl@ss:
32150312
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Wramed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1ccc(cc1)c2c(nc(nc2CC)N)N
InChI
1S/C12H13ClN4/c1-2-9-10(11(14)17-12(15)16-9)7-3-5-8(13)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3,(H4,14,15,16,17)
InChI key
WKSAUQYGYAYLPV-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Antiparasitic inhibitor of dihydrofolate reductase; folic acid antagonist
Pyrimethamine is an antiparasitic drug used to treat malaria, toxoplasmosis and cystoisosporiasis. Pyrimethamine is a potent inhibitor of dihydrofolate reductase.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
BP1227PHR323146706
Pyrimethamin British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP1227
Pyrimethamin
description
≥98% (HPLC)
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
description
VETRANAL®, analytical standard
form
powder
form
solid
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Wramed)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyrimethamine
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)