Fortfahren mit
SML3609
Sulthiame
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
4-(1,1-Dioxothiazinan-2-yl)benzenesulfonamide, 4-(Tetrahydro-1,1-dioxido-2H-1,2-thiazin-2-yl)-benzenesulfonamide, 4-sulfamoyl-phenyl-[1,2]thiazinane-1,1-dioxide, Sultiame
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14N2O4S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
290.36
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
NS(C1=CC=C(N2CCCCS2(=O)=O)C=C1)(=O)=O
InChI
1S/C10H14N2O4S2/c11-18(15,16)10-5-3-9(4-6-10)12-7-1-2-8-17(12,13)14/h3-6H,1-2,7-8H2,(H2,11,15,16)
InChI key
HMHVCUVYZFYAJI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Carbonic anhydrase inhibitor with in vivo anticonvulsant (antiepileptic) efficacy.
Sulthiame is a carbonic anhydrase (CA) inhibitor (hCA Ki in nM = 374/I, 7/II, 95/IV, 81/VA, 91/VB, 134/VI, 6/VII, 43/IX, 56/XII; Ki = 630 mM/hCA III, 1.45 μM/mCA XIII, 1.54 μM/hCA XIV) with anticonvulsant efficacy in vivo.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)