Fortfahren mit
SML3768
EN67
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N-[[3-(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)-4,5-dihydro-5-isoxazolyl]methyl]-2-propenamide, UBE2D recruiter EN67
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H15FN2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
278.28
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Cell-permeable E2 UBE2D recruiter
EN67 is a cell-permeable, thiol-reactive acrylamido compound that preferentially and covalently binds E2 ubiquitin conjugating enzyme UBE2D family without affecting the enzymatic activity. EN67 is shown to selectively modify, yet reversibly, UBE2D2 allosteric cysteine-C111 without targeting the catalytic cysteine-C85. EN67 does not inhibit overall TP53 ubiquitination mediated by UBE2D2 and the whole ubiquitination machinery. PROTACs equipped with functionalized-EN67 warhead efficiently degrade the target proteins BRD4 and AR, respectively, in a UBE2D-dependent manner.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2689
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)