Fortfahren mit
SML3780
Nintedanib ethanesulphonate
≥98% (HPLC), angiokinases VEGFR-1/2/3 inhibitor, powder
Synonym(e):
(3Z)-2,3-Dihydro-3-[[[4-[methyl[2-(4-methyl-1-piperazinyl)acetyl]amino]phenyl]amino]phenylmethylene]-2-oxo-1H-indole-6-carboxylic acid methyl ester, monoethanesulphonate salt, (Z)-3-[(4-{Methyl-[2-(4-methylpiperazin-1-yl)acetyl]amino}phenylamino)methylene]-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indole-6-carboxylic acid methyl ester, monoethanesulphonate salt, BIBF 1120 esylat, BIBF-1120 esylate, BIBF1120 esylate, Methyl (Z)-3-(((4-(N-methyl-2-(4-methylpiperazin-1-yl)acetamido)phenyl)amino)(phenyl)methylene)-2-oxoindoline-6-carboxylate, monoethanesulphonate salt, Nintedanib monoethanesulphonate salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C31H33N5O4·C2H6O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
649.76
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Nintedanib ethanesulphonate, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)CC.N5(CCN(CC5)C)CC(=O)N(C)c1ccc(cc1)N\C(=C3\c4c(cc(cc4)C(=O)OC)NC\3=O)\c2ccccc2
InChI
1S/C31H33N5O4.C2H6O3S/c1-34-15-17-36(18-16-34)20-27(37)35(2)24-12-10-23(11-13-24)32-29(21-7-5-4-6-8-21)28-25-14-9-22(31(39)40-3)19-26(25)33-30(28)38;1-2-6(3,4)5/h4-14,19,32H,15-18,20H2,1-3H3,(H,33,38);2H2,1H3,(H,3,4,5)/b29-28-;
InChI key
MMMVNAGRWOJNMW-FJBFXRHMSA-N
Biochem/physiol Actions
Nintedanib (BIBF1120) is an orally active, potent ATP-competitive inhibitor against angiokinases VEGFR-1/2/3 (IC50 = 34/21/13 nM), FGFR-1/2/3/4 (IC50 = 69/37/108/610 nM), PDGFRα/β (IC50 = 59/65 nM), as well as Flt-3, Lck, Lyn, and Src (IC50 = 26, 16, 195, 156 nM, repectively), but not 33 other kinases. Nintedanib exhibits antiangiogenic and antifibrotic efficacy in cultures and in animal models of cancers and pulmonary fibrosis in vivo.
Orally active, potent ATP-competitive VEGFR, FGFR, PDGFR, Flt3, Lck, Lyn, Src inhibitor with in vivo antiangiogenic and antifibrotic efficacy.
Disclaimer
Hygroscopic
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML28481A12270
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
Piktogramme
Health hazardEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B - STOT RE 1
Zielorgane
Liver,Gastro-intestinal system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)