Fortfahren mit
SML3801
Trospium chloride
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(1α,3β,5α)-3-[(hydroxydiphenylacetyl)oxy]spiro[8-azoniabicyclo[3.2.1]octane-8,1’-pyrrolidinium] chloride, Azoniaspiro(3α-benziloyloxynortropane-8,1′-pyrrolidine) chloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H30NO3·Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
427.96
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
InChI key
RVCSYOQWLPPAOA-QKYUOBHYNA-M
Biochem/physiol Actions
Peripheral muscarinic receptor antagonist
Trospium chloride is a peripheral muscarinic receptor antagonist that relaxes the smooth muscle in the bladder. It does ot cause central nervous system side effects typical for other drugs of its class. Trospium chloride is used for the treatment of overactive bladder.
Disclaimer
Hygroscopic
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1699300Y0000429BP1064
vibrant-m
BP1064
Trospiumchlorid
description
≥98% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
form
crystalline powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trospium chloride
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)