Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C32H31BrN2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
555.50
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D 195.0 to 155.0° (c = 0.5g/100mL in DMF)
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
BrC(C=C1)=CC2=C1N=C(OC)C([C@@H](C3=CC=CC=C3)[C@](O)(C4=CC=CC5=C4C=CC=C5)CCN(C)C)=C2
InChI key
QUIJNHUBAXPXFS-XLJNKUFUSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent and selective mycobacterial ATP synthase inhibitor with broad-spectrum anti-mycobacterial activity.
TMC207 (Bedaquiline; R207910) is an orally active, potent and selective mycobacterial ATP synthase inhibitor (M. smegmatis IC50 = 2.5 nM or 1.4 ng (non-salt form)/mL; human mitochondrial ATP syntase IC50 >200 uM) with broad-spectrum anti-mycobacterial activity (MIC 10-120 ng/mL), including M. bovis, avium complex (MAC), kansasii, marinum, fortuitum, abscessus, smegmatis, ulcerans, and both drug-susceptible and multiple drug-resistant M. tuberculosis strains (to rigampin, isoniazid, streptomycin, ethambutol, pyrazinamide, fluoroquinolone).
TMC207 (Bedaquiline; R207910) is an orally active, potent and selective mycobacterial ATP synthase inhibitor (M. smegmatis IC50 = 2.5 nM or 1.4 ng (non-salt form)/mL; human mitochondrial ATP syntase IC50 >200 uM) with broad-spectrum anti-mycobacterial activity (MIC 10-120 ng/mL), including M. bovis, avium complex (MAC), kansasii, marinum, fortuitum, abscessus, smegmatis, ulcerans, and both drug-susceptible and multiple drug-resistant M. tuberculosis strains (to rigampin, isoniazid, streptomycin, ethambutol, pyrazinamide, fluoroquinolone).
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?