Fortfahren mit
SML4008
Zuclopenthixol
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(Z)-4-[3-(2-chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)propyl]-1-piperazineethanol, 4-[(3Z)-3-(2-Chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)propyl]-1-piperazineethanol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H25ClN2OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
400.96
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
S1c2c(cc(cc2)Cl)\C(=C/CCN4CCN(CC4)CCO)\c3c1cccc3
InChI key
WFPIAZLQTJBIFN-DVZOWYKESA-N
Biochem/physiol Actions
Oral and potent antagonist of D1/D2 dopamine receptors, α1-adrenergic receptors and 5-HT2 receptors.
Zuclopenthixol, a typical antipsychotic, is an oral and potent antagonist of D1/D2 dopamine receptors, α1-adrenergic receptors and 5-HT2 receptors. Zuclopenthixol is approved in some countries for treatment of schizophrenia and other psychoses. Zuclopenthixol is a cis isomer of neuroleptic clopenthixol.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML4009BP558Y0000534
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
form
powder
form
oil
form
solid
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
, Colorless to light brown
color
-
color
-
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)