Fortfahren mit
SML4015
Panobinostat lactate
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(2E)-N-Hydroxy-3-[4-[[[2-(2-methyl-1H-indol-3-yl)ethyl]amino]methyl]phenyl]-2-propenamide, LBH 589 lactate, LBH-589 lactate, LBH589 lactate, NVP-LBH589 lactate, N-Hydroxy-3-[4-[[[2-(2-methyl-1H-indol-3-yl)-ethyl]-amino]methyl]phenyl]-2E-2-propenamide, lactate salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H23N3O2·C3H6O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
439.50
MDL number:
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
OC(C(O)C)=O.ONC(/C=C/C(C=C1)=CC=C1CNCCC2=C(C)NC3=CC=CC=C23)=O
Biochem/physiol Actions
Orally active, potent, cinnamoyl hydroxamate-type pan-histone deacetylase inhibitor with anti-cancer efficacy in vitro and in vivo.
Panobinostat (LBH589) is an orally active, potent, cinnamoyl hydroxamate-type pan-histone deacetylase inhibitor (class I HDAC1/2/3/8 IC50 = 2.5/13.2/2.1/277 nM; IIA HDAC4/5/7/9 IC50 = 203/7.8/531/5.7 nM; IIB HDAC6/10 IC50 = 10.5/2.3 nM, IV HDAC11 IC50 = 2.7 nM) with anti-cancer efficacy in vitro and in vivo.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML3060CC145
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
-
form
powder
form
powder
form
liquid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
>95% (SDS-PAGE)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−70°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
-
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)