Fortfahren mit
SML4059
Elagolix sodium
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(R)-4-{2-[5-(2-Fluoro-3-methoxyphenyl)-3-(2-fluoro-6-[trifluoromethyl]benzyl)-4-methyl-2,6-dioxo-3,6-dihydro-2H-pyrimidin-1-yl]-1-phenylethylamino}butyric acid sodium salt, Elagolix sodium salt, NBI 56418, NBI-56418, NBI56418
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C32H29F5N3O5·Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
653.57
MDL number:
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
CC1=C(C2=C(C(OC)=CC=C2)F)C(N(C(N1CC3=C(C=CC=C3F)C(F)(F)F)=O)C[C@@H](C4=CC=CC=C4)NCCCC(O[Na])=O)=O
Biochem/physiol Actions
Orally active human gonadotropin releasing hormone (GnRH)/luteinizing hormone releasing hormone (LHRH) receptor (GnRHR, LHRHR) antagonist.
Elagolix is an orally active, potent, high-affinity human gonadotropin-releasing hormone (GnRH)/luteinizing hormone-releasing hormone (LH-RH) receptor (GnRHR, LHRHR) antagonist (Ki = 0.9 nM/human, 3.3 nM/monkey, 4.4 µM/rat) that effectively blocks GnRH-induced inositol phosphate production in RBL-1 hGnRH-R transfectants (IC50 = 1.5 nM against 6 nM GnRH). Oral administration in castrated male cynomolgus macaques effectively reduces circulating LH in a reversible manner in vivo (75% reduction 8h post 30 mg/kg p.o.).
Disclaimer
Hygroscopic
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
TA9H9A9A73B6JWPH3249ED71ADV638392147
description
≥98% (HPLC)
description
-
description
-
description
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)