Fortfahren mit
SML4087
Spns2 inhibitor 16d
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3-(4-Decylphenyl)-1,2,4-oxadiazole-5-propanamine hydrochloride, SLF1081851
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H33N3O·HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
379.97
UNSPSC Code:
41106300
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)C2=NOC(CCCN)=N2.Cl
InChI
1S/C21H33N3O.ClH/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-18-13-15-19(16-14-18)21-23-20(25-24-21)12-10-17-22;/h13-16H,2-12,17,22H2,1H3;1H
InChI key
ZJJXKBLUUGLWDW-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent and selective inhibitor of Spns2 (spinster homolog 2) sphingosine-1-phosphate (SP1) transporter.
Spns2 inhibitor 16d (SLF1081851) is a potent and selective inhibitor of Spns2 (spinster homolog 2) sphingosine-1-phosphate (SP1) transporter. Spns2 inhibitor 16d (SLF1081851) decreases circulating plasma S1P and lymphocytes in mice and rats. Apparently, it locks Spns2 in the inward-facing state.
Disclaimer
Hygroscopic
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB1304232SAB2104271ZRB2704
description
≥98% (HPLC)
description
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
description
affinity isolated antibody
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
form
powder
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
lyophilized
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)