Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H24N4S · xHBr
Molekulargewicht:
400.54 (free base basis)
NACRES:
NA.21
Assay:
>98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
>98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Selective transient receptor potential cation channel TRPV4 blocker in cultures and in vivo.
GSK205 is a selective transient receptor potential cation channel TRPV4 blocker that prevents hyposmotic stress-, as well as TRPV4 activator 4αPDD-induced Ca2+ response (IC50 = 600 nM against 10 µM 4αPDD (EC50 = 2 µM); porcine articular chondrocytes). GSK205 upregulates the expression of thermogenic genes in 3T3-F442A adipocyte cultures (5 µM for 4 days) and in diet-induced obese (DIO) mice in vivo (10 mg/kg b.i.d. i.p.)
GSK205 is a selective transient receptor potential cation channel TRPV4 blocker that prevents hyposmotic stress-, as well as TRPV4 activator 4αPDD-induced Ca2+ response (IC50 = 600 nM against 10 µM 4αPDD (EC50 = 2 µM); porcine articular chondrocytes). GSK205 upregulates the expression of thermogenic genes in 3T3-F442A adipocyte cultures (5 µM for 4 days) and in diet-induced obese (DIO) mice in vivo (10 mg/kg b.i.d. i.p.)
Disclaimer
Hygroscopic
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description >98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description affinity isolated antibody, lyophilized powder |
| form powder | form powder | form powder | form lyophilized powder |
| assay >98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 3 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility - |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition desiccated | storage condition - |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.




