Fortfahren mit
SML4115
N-Hydroxypipecolic acid potassium salt
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
1-Hydroxy-2-piperidinecarboxylic acid potassium salt, DL-1-Hydroxypipecolic acid potassium salt, N-Hydroxypipecolic acid potassium salt, NSC 109552 potassium salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H10NO3·K
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.25
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
N-Hydroxypipecolic acid (1-Hydroxy-2-piperidinecarboxylic acid) is a plant metabolite that plays a crucial role in the establishment of systemic acquired resistance (SAR) in plants. It works in tandem with the immune signal salicylic acid to orchestrate SAR establishment. In response to pathogen attack, N-Hydroxypipecolic acid (NHP) accumulates systemically in the plant foliage and induces SAR (systemic acquired resistance) to bacterial and oomycete infection. NHP (N-Hydroxypipecolic acid) induces de novo systemic accumulation of extracellular nicotinamide adenine dinucleotide (phosphate) [eNAD(P)] mainly through the production of reactive oxygen species (ROS) by respiratory burst oxidase homolog F (RBOHF).
Disclaimer
Hygroscopic Store with desiccant
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)