Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14ClNHCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.14
MDL number:
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352203
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
drug control
USDEA Schedule III
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(C)(C)CC1=CC=C(C=C1)Cl.Cl
Biochem/physiol Actions
Sympathomimetic that was used as anorexic agent; a potent and selective 5-HT releaser.
Chlorphentermine is a sympathomimetic that was used as anorexic agent. Chlorphentermine is a potent and selective serotonin (5-HT) releaser. Also it is a moderately potent norepinephrine (NE) and 5-HT uptake inhibitor.
Chlorphentermine is a sympathomimetic that was used as anorexic agent. Chlorphentermine is a potent and selective serotonin (5-HT) releaser. Also it is a moderately potent norepinephrine (NE) and 5-HT uptake inhibitor.
Disclaimer
Hygroscopic
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description PESTANAL®, analytical standard | description BioUltra, 1.0 M in H2O | description certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| form solid | form - | form liquid | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility - |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.



