Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H27N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
377.48
MDL number:
NACRES:
NA.21
eCl@ss:
32160703
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
faint green to dark yellow
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
O=C(C1=CN=C2C=CC(C)=CC2=C1NC3=CC=C(N(CC)CC)C=C3)OCC
Application
Biochem/physiol Actions
MCU-i4 is a mitochondrial calcium uniporter (MCU) inhibitor that selectively suppresses MCU complex-mediated mitochondrial Ca2+ uptake via direct interaction with MICU1. MCU-i4 (10 μM) effectively inhibits agonist-induced mitochondria Ca2+ uptake in intact cells (agonist = 100 μM histamine when using HeLa, 100 μM ATP when using MEF, MDA-MB-231, and HEK293A), exhibiting no effect in cells expressing MICU1 mutant construct (Q302A, Q306A, L443A) that does not bind MCU-i4 or in MICU1-, but not MICU2-, silenced cells.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC), powder, mitochondrial calcium uniporter blocker | description - | description - | description recombinant, expressed in HEK 293 cells |
| form powder | form - | form - | form lyophilized |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 200 |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility - | solubility - | solubility - |
| color faint green to dark yellow | color - | color - | color - |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.




