Fortfahren mit
SML4206
DMXAA sodium salt
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
5,6-Dimethyl-9-oxo-9H-xanthene-4-acetic acid sodium salt; sodium 2-(5,6-Dimethyl-9-oxo-9H-xanthen-4-yl)acetate, 2-(5,6-Dimethyl-9-oxo-9H-xanthen-4-yl)acetic acid sodium salt; 5,6-Dimethylxanthenone-4-acetic acid sodium salt, Vadimezan sodium salt, ASA404 sodium salt, NSC 640488 sodium salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H13NaO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
304.27
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
A water-soluble sodium salt form of DMXAA. DMXAA directly binds to murine STING (stimulator of interferon genes) but does not affect human STING. DMXAA disrupts tumor vasculature by inducing endothelial cell apoptosis, causing tumor hemorrhagic necrosis and ischemia, releasing serotonin, stimulating the innate immune system, producing inflammatory cytokines (e.g., TNF, IL-6, GCSF, KC, IP-10, MCP-1), activating NF-κB and p38 MAPK, producing nitric oxide, and reducing tumor energetics and membrane turnover.
Disclaimer
Hygroscopic Store with desiccant
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D5817
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), solid
form
powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: soluble >10 mg/mL
storage condition
desiccated
storage condition
-
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)