Fortfahren mit
SML4244
GSK0660
≥98% (HPLC), powder, PPARβ/δ antagonist
Synonym(e):
3-[[[2-Methoxy-4-(phenylamino)phenyl]amino]sulfonyl]-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, Methyl 3-({[2-(methoxy)-4 phenyl]amino}sulfonyl)-2-thiophenecarboxylate, GSK 0660, GSK-0660
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H18N2O5S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
418.49
MDL number:
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Application
GSK0660 may be used in cell viability assay, real time cell index analysis, and oxyblot assays to study its neuroprotective effect on Parkinson’s disease model in vivo and in vitro.
Biochem/physiol Actions
GSK0660 is a potent and selective peroxisome proliferator-activated receptor delta (PPARdelta) and PPARbeta antagonist (IC50 = 300 nM against GW1516-induced PPARβ/δ reporter activity; IC50 = 155 nM vs >10 µM for PPARα and PPARγ by GW1516 displacement binding assays). GSK0660 effectively antagonizes PPARβ/δ agonist GW501516 (GW1516)-induced target genes expression in multiple cell types, including HuH7, rat L6 myotubes, and mouse BMDMs (1-10 nM GW1516, 100-1000 nM GSK0660).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML3147SML1491SML4052
GSK0660 ≥98% (HPLC), powder, PPARβ/δ antagonist
SML4244
GSK0660
GSK023 ≥98% (HPLC)
SML4052
GSK023
description
≥98% (HPLC), powder, PPARβ/δ antagonist
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Still not finding the right product?
Explore all of our products under GSK0660
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)