Fortfahren mit
SML4052
GSK023
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(S)-5-(1-((1-(1-Isopropylpiperidine-4-carbonyl)piperidin-3-yl)-methyl)-1H-benzo[d]imidazole-2-yl)-1,3-dimethylpyridin-2(1H)-one, GSK 023, GSK-023
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C29H39N5O2
Molekulargewicht:
489.65
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
GSK023 is a potent and selective probe for the N-terminal bromodomain (BD) BD1 of bromodomain and extra-terminal (BET) proteins (pIC50 & BD1/BD2 fold selectivity = 8.0/400/BRD2, 7.7/400/BRD3, 7.8/1000/BRD4, 7.3/630/BRDT by TR-FRET; pKd & BD1/BD2 fold selectivity = 8.5/1000/BRD2, 8.4/400/BRD3, 8.1/316/BRD4, 8.1/400/BRDT by BROMOscan; pKd = 5.0/EP300, >2000/20 non-BET BDs) with antiproliferative potency against human primary T cells, coronary artery smooth muscle cells, endothelial cells, and fibroblasts (0.16-10 µM) by impacting a variety of immune-modulatory biomarkers (MCP-1 pIC50 = 6.9 using human whole blood).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML3147SML3850SML3352
GSK023 ≥98% (HPLC)
SML4052
GSK023
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)