Fortfahren mit
SML4263
NA-014
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-(4-Cyanophenyl)-N-(4-fluorophenethyl)-2-(4-methylpiperazin-1-yl)acetamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H25FN4O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
380.46
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
NA-014 is a brain-penetrant piperazinyl-acetamide that functions as a highly selective positive allosteric modulator (PAM) of the excitatory amino acid transporter 2 (EAAT2), with no activity on EAAT1 and EAAT3. NA-014 effectively enhances EAAT2-mediated glutamate uptake, demonstrating an EC50 of 3.5 nM and an efficacy of 167.3% in EAAT1−3 transfected COS-7 cells, and an EC50 of 13.4 nM with 189.4% efficacy in glial cultures. NA-014 does not exhibit off-target effects on a broad panel of related receptors, including the hERG channel, displays good metabolic stability, possesses moderate water solubility, and shows favorable pharmacokinetic properties. Additionally, both enantiomers of NA-014 are active, binding at the allosteric site of human EAAT2 and demonstrating equivalent activity in functional assays designed to assess stimulation of EAAT2.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2823SML1799
NA-014 ≥98% (HPLC)
SML4263
NA-014
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)