Merck
SML4265
MitoPerOx hexafluorphosphate
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(2-(3-(1-(Difluoroboryl)-5-((Z)-(5-((1E,3E)-4-phenylbuta-1,3-dienyl)-2H-pyrrol-2-ylidene)methyl)-1H-pyrrol-2-yl)propanamido)ethyl)triphenylphosphonium hexafluorphosphate, 4,4-Difluoro-5-(4-phenyl-1,3-butadienyl)-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacene-3-(propionylaminoethylentriphenylphosphonium) hexafluorphosphate, Mito-C11-BODIPY(581/591)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C42H38BF2N3OP·PF6
Molekulargewicht:
825.52
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
purple to black
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
MitoPerOx is a mitochondria-targeted lipid peroxidation (LPO) fluorescent ratiometric probe composed of the lipophilic triphenylphosphonium (TP) cation-conjugated C11-BODIPY(581/591) whose emission max shifts from ∼590 to ∼520 nm in response to LPO. Rapid mitochondria MitoPerOx uptake (within 1.5 min) facilitates the detection of mitochondrial lipid peroxidation in live cells by fluorimetry, confocal microscopy and epifluorescence imaging. Cells or isolated mitochondria are typically incubated with MitoPerOx (0.1-1 µM) for 0.5-1.5 hrs in the dark at 37 °C prior to washing and fluorescence detection (Ex/Em 580/600 nm & 490/520 nm; or by dual 520/590 nm detection with Ex 490 nm).
Disclaimer
Hygroscopic Store with desiccant
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)