Fortfahren mit
SML4291
PEO-IAA
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-(1H-Indol-3-yl)-4-oxo-4-phenyl-butyric acid, 2-(1H-Indol-3-yl)-4-oxo-4-phenylbutanoic acid, 2-Indol-3-yl-4-oxo-4-phenylbutanoic acid, α-(2-Oxo-2-phenylethyl)-1H-indole-3-acetic acid , α-(Phenylethyl-2-one)-IAA, NSC 36840, NSC36840
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H15NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
293.32
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
PEO-IAA is an α-alkyl-indole-3-acetic acid (α-alkyl-IAA) class auxin antagonist that targets the auxin-binding site of TIR1/AFBs receptors. PEO-IAA is more potent than t-butoxycarbonylaminohexyl-IAA (BH-IAA) against auxin-dependent plant responses mediated via SCF TIR1/AFBs, including auxin-responsive gene expression, cell division and elongation pathway.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML3574SML3231A0855
vibrant-m
SML4291
PEO-IAA
description
≥98% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
clone 1E11-C11, purified from hybridoma cell culture
form
powder
form
powder
form
powder
form
PBS solution
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
-
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)