Fortfahren mit
SML4292
SAF312
≥98% (HPLC), powder, TRPV1 antagonist
Synonym(e):
4-[7-Hydroxy-2-(1-methylethyl)-4-oxo-3(4H)-quinazolinyl]benzonitrile, 4-(7-Hydroxy-2-isopropyl-4-oxo-4H-quinazolin-3-yl)benzonitril, Libvatrep, Vanilloid receptor antagonist 1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H15N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
305.33
NACRES:
NA.21
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
General description
SAF312 (Libvatrep), a quinazolinone derivative, is a potent and highly selective noncompetitive antagonist TRPV1 (transient receptor potential vanilloid 1) (IC50 = 14 nM).
Application
SAF312 may be used to evaluate the effects of its inhibitory action in CHO cells expressing human TRPV1.
Biochem/physiol Actions
SAF312 is a non-narcotic analgesic that is currently investigated as a treatment for ocular surface pain. SAF312 binds to the vanilloid binding pocket of TRPV1, which is located between the S3 and S4 helices of one subunit and the S5 and S6 domains of the adjacent subunit. This binding prevents crucial conformational changes in the S4 and S5 helices that are essential for channel gating.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
TA9H97F31414SML3830KEY465202279
SAF312 ≥98% (HPLC), powder, TRPV1 antagonist
SML4292
SAF312
description
≥98% (HPLC), powder, TRPV1 antagonist
description
-
description
≥98% (HPLC)
description
-
form
powder
form
-
form
powder
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
white to beige
color
-
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)