Merck
SML4298
STING degrader AK59
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
AK59, AK59-51TB, N-(5-(pyridin-3-yl)quinolin-8-yl)-4-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H14F3N3O2S
Molekulargewicht:
429.41
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
STING degrader AK59 is a potent inhibitor of the cGAS/STING pathway (IC50 = 5.19 µM) by induction of STING interaction with ligase HERC4 (a HECT-domain E3 ligase) followed by degradation of STING. AK59 facilitates HERC4 to transfer ubiquitin directly to Lysine 150 of STING, which initiates the degradation. It is effective against wild-type STING and STING-associated vasculopathy (SAVI) mutant STING proteins in human CD14+ monocytic cells.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)