Fortfahren mit
SML4302
PR-104
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
2-[N-(2-Bromoethyl)-2,4-dinitro-6-[[[2-(phosphonooxy)ethyl]amino]carbonyl]anilino]ethyl methanesulfonate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H20BrN4O12PS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
579.27
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
PR-104 is an anticancer agent activated by hypoxia, a condition common in human solid tumors. It has een used for research in multiple tumor xenograft models. PR-104 is converted to the lipophilic dintrobenzamide mustards alcohol PR-104A.
Disclaimer
Hygroscopic, store with desiccant
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
405175
vibrant-m
SML4302
PR-104
description
≥95% (HPLC)
description
Dye content 97 %
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)