Fortfahren mit
SML4345
AZD3965
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
5-​[[(4S)​-​4-​Hydroxy-​4-​methyl-​2-​isoxazolidinyl]​carbonyl]​-​3-​methyl-​1-​(1-​methylethyl)​-​6-​[[5-​methyl-​3-​(trifluoromethyl)​-​1H-​pyrazol-​4-​yl]​methyl]​-thieno[2,​3-​d]​pyrimidine-​2,​4(1H,​3H)​-​dione, AZD 3965, AZD-3965
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H24F3N5O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
515.51
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
AZD3965 is an orally bioavailable, potent and specific monocarboxylate transporter 1 (MCT1) inhibitor that causes increase of intracellular lactate, reduces cell proliferation and COR-L103 tumor growth in mice. AZD3965 treatment most likely induces a necrotic cell death, in hypoxic COR-L103 and NCI-H1048 tumors.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML3122SML2590SML3753
AZD3965 ≥98% (HPLC)
SML4345
AZD3965
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)