Fortfahren mit
SML4348
ErSO-TFPy
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(R)-3-(4-Hydroxyphenyl)-3-(3,3,4,4-tetrafluoropyrrolidin-1-yl)-7-(trifluoromethyl)indolin-2-one, (3R)-1,3-dihydro-3-(4-hydroxyphenyl)-3-(3,3,4,4-tetrafluoro-1-pyrrolidinyl)-7-(trifluoromethyl)-2H-Indol-2-one, R-26
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H13F7N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
434.31
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
ErSO-TFPy potently inhibits multiple ERα+ breast cancer cell lines, exhibiting nanomolar IC50 values (≈ 5-25 nM). Its mechanism of action involves cation dysregulation, leading to cell swelling and the rapid induction of TRPM4-dependent necrotic cell death via activation of the anticipatory Unfolded Protein Response (a-UPR). Remarkably, a single dose of ErSO-TFPy achieves complete regressions of large tumors in preclinical models with sustained effect, despite its short half-life and transient blood exposure. This single-dose efficacy is coupled with excellent tolerability, demonstrated by high maximum tolerated doses (MTD) in mice (150 mg/kg IV), rats (>50 mg/kg IV), and dogs (>5 mg/kg IV), and a favorable therapeutic index, contrasting with multi-dose requirements of typical chemotherapies.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)