Fortfahren mit
SML4351
6PPD-Quinone
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
6-PPD-Quinone, 6PPDQ, 6-PPDQ, 6PPD-Q
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H22N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
298.38
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
pink to dark red
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
6PPD-quinone (6PPDQ), a highly toxic tire antioxidant 6PPD derivative, bioaccumulates in lipid-rich tissues. 6PPD-Q primarily disrupts vascular permeability (potentially the blood-brain barrier) and induces mitochondrial dysfunction, causing oxidative stress. Molecularly, 6-PPDQ targets cannabinoid receptors (notably high-affinity CNR2), affects neuronal glycolysis, TCA intermediates, and promotes α-synuclein aggregation in vitro. Cellular/biological outcomes include dose-dependent mammalian multi-organ toxicity (hepatic, enteric, pulmonary, neuro-, reproductive [PCOS-linked], cardiac). In vivo, its extreme relevance is evident in potent salmonid lethality (e.g., Coho salmon LC50: 0.041 µg/L).
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)