Fortfahren mit
SML4352
PVP-037
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
α-Ethyl-N-(5-imidazo[1,2-a]pyrimidin-2-yl-2-methylphenyl)benzeneacetamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H22N4O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
370.45
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
PVP-037 is a novel imidazopyrimidine (IMP) scaffold and a TLR7/8 agonist, demonstrating broad innate immune activation in primary human leukocytes at concentrations ≥1 µM, including NF-κB activation and Th1-polarizing cytokine production, notably TNF, IFN-γ and IL-1β comparable to R848 at concentrations ≥ 11 µM; it exhibits limited activity in THP-1 cells and murine/porcine primary leukocytes. In vivo, PVP-037, administered via intramuscular injection, enhances influenza and SARS-CoV-2 antigen-specific humoral responses in mice at 100 nmol doses and increases antibody titers co-administered with recombinant hemagglutinin (rHA) protein, compared to rHA alone or with alum, notably inducing a higher IgG response when formulated with rHA + PVP-037.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)