Fortfahren mit
SML4372
Adhibin
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3,6-Dibromo-1-hydroxymethyl-9H-carbazole, (3,6-Dibromo-9H-carbazol-1-yl)methanol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H9Br2NO
Molekulargewicht:
355.02
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Adhibin is a selective allosteric inhibitor of RhoGAP class-IX myosins (Myo9a/b), with IC50 values of ~2.5 µM, disrupting ATPase and motor functions critical for RhoA/ROCK-mediated actin dynamics and contractility. It suppresses cancer cell adhesion, migration, and invasion in vitro, without significant toxicity up to 25 µM, and shows no systemic toxicity in vivo at doses up to 0.142 mg/kg (i.p.) in mice. Mechanistically, adhibin perturbs actomyosin structures, reduces active RhoA levels by up to 95%, and prevents focal adhesion formation, uniquely targeting metastasis-related processes. Additionally, adhibin induces cell rounding and detachment, delays cell cycle progression, and is effective in both single and collective migration contexts.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)