Fortfahren mit
SML4374
HuR Molecular Glue Degrader, MG-HuR2
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
Ethyl (E)-5-(4-(4-methoxyphenyl)-4-oxobut-2-enamido)-1H-indole-2-carboxylate, MG-HuR2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H20N2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
392.40
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
light yellow to light orange
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
MG-HuR2 is a cell-permeable, druglike molecular glue that potently degrades the oncogenic RNA-binding protein HuR (DC₅₀ ≈ 5-10 nM in breast cancer cells) by recruiting the RNF126 E3 ligase. MG-HuR2’s strategic advantage lies in a novel dual-engagement mechanism, binding two distinct RNA-binding pockets (P1/P2) on HuR to drive a unique biphasic degradation profile, enabling more comprehensive and sustained target suppression than conventional inhibitors. This degradation cascade effectively downregulates key HuR-target mRNAs, reducing Bcl2 protein levels by up to 88% at a 10 nM concentration. Functionally, this translates to potent inhibition of cancer cell proliferation, induction of apoptosis, and the arrest of 3D spheroid growth. Given its favorable safety profile and precision mechanism, MG-HuR2 emerges as a powerful chemical tool for interrogating RNA biology and a promising therapeutic candidate for HuR-driven cancers.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB5701303Z742664Z742663
description
≥98% (HPLC)
description
-
description
with Pestle & Tubes
description
-
form
powder
form
liquid
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
light yellow to light orange
color
-
color
-
color
-
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1B
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)