Fortfahren mit
SML4378
HSL119
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3-((8-Amino-1,7-naphthyridin-5-yl)ethynyl)-N-(4-((4-methylpiperazin-1-yl)methyl)-3-(trifluoromethyl)phenyl)benzamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C30H27F3N6O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
544.57
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
HSL119 is a cell penetrant, potent and selective inhibitor of HUNK kinase (hormonally upregulated neu-associated kinase) that completely blocks phosphorylation of the Rubicon S92 in vitro. HSL119 decreases Rubicon S92 phosphorylation and potently inhibits survival of patient driven JIMT-1 cells (HER2+ breast cancer cells) (IC50 = 1.7µM in JIMT-1 cells). HSL119 exhibits substantial efficacy toward HER2+ breast cancer. Additionally, HSL119 inhibits ABL1, BRAF, FLT3, and RET kinases.
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 1B - STOT RE 1 Dermal
Zielorgane
Liver,Bone marrow,Pancreas,Cardio-vascular system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)