Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H38IN5O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
583.46
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95%
Form:
powder
Storage condition:
desiccated, protect from light
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥95%
form
powder
storage condition
desiccated, protect from light
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Desthiobiotin polyethyleneoxide iodoacetamide (IA-DTB) is a precision chemical probe for activity-based protein profiling (ABPP) that excels in sophisticated systems, from the exofacial proteome of living cells to clinically relevant primary human cells. Its utility expands beyond quantifying reactive cysteines to mapping dynamic post-translational modifications (PTMs) like S-nitrosylation. The probe′s trifunctional architecture—a specific iodoacetamide warhead, a hydrophilic polyethyleneoxide linker, and a desthiobiotin tag—is optimized for enrichment and mass spectrometry-based identification. Its strategic value is fully realized in competitive profiling experiments, where the desthiobiotin tag′s moderate affinity for streptavidin allows for mild elution and maximal recovery of captured biomolecules. This feature makes it a cornerstone tool for defining the ′ligandable proteome′ and deconvoluting the mechanism of action for covalent therapeutics in physiologically relevant systems.
Disclaimer
Hygroscopic, Store with desiccant
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% | description - | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC), powder, pan-cysteine profiling tag |
| assay ≥95% | assay - | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C |
| storage condition protect from light, desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility H2O: 10 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.


