Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C36H41N3O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
643.73
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated, protect from light
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated, protect from light
color
dark blue to very dark purple
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
5-TAMRA-PEG4-Alkyne (TAMRA-PEG4-Alkyne) is a high-precision bioorthogonal probe engineered for the specific, covalent labeling of azide-modified biomolecules. TAMRA-Alkyne integrates the bright, photostable 5-TAMRA fluorophore (λex/λem: ~555/580 nm) with a terminal alkyne for irreversible copper-catalyzed click chemistry. Its key strategic advantage lies in the bifunctional design, where an isomerically pure fluorophore ensures reproducibility and a hydrophilic PEG4 linker enhances aqueous solubility while minimizing non-specific background. This construct enables robust, high signal-to-noise visualization of metabolically incorporated tags in complex biological samples via microscopy and in-gel analysis, providing a versatile and reliable alternative to antibody-based detection methods for studying dynamic cellular processes.
Disclaimer
Hygroscopic, store with desiccant
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥95% | description - |
| form powder | form powder | form powder or crystals | form liquid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| storage condition protect from light, desiccated | storage condition protect from light, desiccated | storage condition - | storage condition - |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.


