Fortfahren mit
SML4411
N6F11
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-(Chloromethyl)-6-(4-chlorophenyl)-1H-thieno[3,2-d]pyrimidin-4-one, 2-(Chloromethyl)-6-(4-chlorophenyl)-3H,4H-thieno[3,2-d]pyrimidin-4-one, 2-(Chloromethyl)-6-(4-chlorophenyl)-thieno[3,2-d]pyrimidin-4(1H)-one, 2-(Chloromethyl)-6-(4-chlorophenyl)thieno[3,2-d]pyrimidin-4(3H)-one
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H8Cl2N2OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
311.19
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
N6F11 is a ferroptosis inducer (0.5-10 µM for 24h) that causes cellular glutathione peroxidase 4 (GPX4) degradation (5 µM for 6-12h, 0.0625-5 µM for 12h) via ubiquitin-proteasome system (UPS) by inducing TRIM25-mediated ubiquitination. N6F11 causes ferroptotic cancer cell death that initiates HMGB1-dependent antitumor immunity mediated by CD8+ T-cells. When administered together with CD274 neutralizing antibody (clone 10F.9G2), N6F11 prolongs the average life expectancy of KPC mice, an orthotopic pancreatic ductal adenocarcinoma (PDA) model in vivo (10 mg N6F11/kg, 20 mg αCD274/kg via i.p.). Unlike RSL3, Fin56, and erastin, autophagy is dispensable of N6F11-induced ferroptosis.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)