Fortfahren mit
SML4419
ALKBH5 Inhibitor, Compound 20m
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
5-Hydroxy-1-(3-(trifluoromethyl)phenyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid, ALKBH5i-Compound 20m, Compound 20m
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H7F3N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
272.18
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Compound 20m potently inhibits RNA N⁶-methyladenosine (m⁶A) demethylase ALKBH5, with a fluorescence polarization assay IC₅₀ of 21 nM. Demonstrating high ALKBH5 selectivity, 20m shows minimal activity against FTO, ALKBH1, and ALKBH2 (IC₅₀ > 25 μM in DSF and FP assays). Cellular assays in HepG2 cells confirm 20m′s cell permeability and on-target demethylase activity, evidenced by ALKBH5 stabilization in cellular thermal shift assay and dose-dependent elevation of intracellular m⁶A levels. Molecular docking suggests inhibition occurs via 2-oxoglutarate binding pocket engagement, involving Mn(II) coordination, hydrogen bonds, and hydrophobic interactions.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
TA9H9AFB208AABE547TA9H9ADFBD67
description
≥97% (HPLC)
description
-
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)