Fortfahren mit
SML4442
5-TAMRA Azide
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N-(3-Azidopropyl)-3′,6′-bis(dimethylamino)-3-oxospiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthene]-5-carboxamide, TAMRA Azide 5-isomer
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C28H28N6O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
512.56
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated, protect from light
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated, protect from light
color
red to very dark purple
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
5-TAMRA Azide is a photostable, azide-functionalized carboxy-tetramethylrhodamine reporter that enables specific covalent labeling of alkyne-tagged biomolecules via bioorthogonal click chemistry. Its utility spans both copper-catalyzed (CuAAC) and copper-free strain-promoted (SPAAC) cycloadditions, facilitating applications from fixed-sample proteomics to real-time live-cell imaging. The probe leverages a bright TAMRA fluorophore (λex/λem ≈ 546/579 nm; ε ≈ 91,000 M⁻¹cm⁻¹; Φ ≈ 0.4) that maintains stable fluorescence from pH 4–9, ensuring robust quantification in fluorescence microscopy, flow cytometry, and in-gel scanning. Its pivotal advantage is the fusion of high-fidelity bioorthogonal reactivity with an orange-red spectral profile ideal for multiplexed analysis, minimizing interference from cellular autofluorescence and crosstalk with common blue and green fluorescent channels.
Disclaimer
Hygroscopic, Store with desiccant
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)