Fortfahren mit
SML4443
Biotin-LC-Tyramide
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(3aS,4S,6aR)-Hexahydro-N-[6-[[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]amino]-6-oxohexyl]-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanamide, Biotin-LC-Phenol, Biotin-LC-Tyramine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H36N4O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
476.63
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Biotin-LC-Tyramide is a bifunctional probe, featuring a phenol moiety for enzymatic oxidation and a biotin group for high-affinity streptavidin-based detection, engineered for high-fidelity proteomic mapping and signal amplification. Its core utility stems from an optimized 6-atom "LC" (Long Chain) aminohexanoic acid spacer, extending ~20.3 Å to position the biotin reporter away from the target protein surface, thereby mitigating steric hindrance for superior streptavidin binding. Activated by peroxidases, Biotin-LC-Tyramide generates a short-lived radical that covalently labels proximal tyrosine residues with high spatial resolution. This mechanism enables potent tyramide signal amplification (TSA) for high-resolution mapping in immunohistochemistry (IHC) and fluorescent in-situ hybridization and is a key reagent for proximity labeling techniques like APEX-MS to identify organelle-specific proteomes and protein-protein interactions in living cells.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML3484914916SML2135
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
≥95%
description
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95%
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to off-white
color
-
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)